Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Cellobiose, 98%
Produktkode 10297213 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packaging:
Glass bottle
Förpackningsstorlek
100g
25g
500g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10297213
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 108465000
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 528-50-7 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 528-50-7
Molecular Formula C12H22O11
Molecular Weight (g/mol) 342.30
MDL Number MFCD00136034
InChI Key GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
PubChem CID 57370084
IUPAC Name (3S,4S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(3S,4R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Tekniske data
Melting Point 239°C
Color White
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Packaging Glass bottle
Quantity 500 g
Beilstein 31, 380
Merck Index 15, 1963
Specific Rotation Condition + 34.00 (20.00°C c=1,H2O,15 hrs.)
Specific Rotation + 34
Solubility Information (5% in water) Clear colorless
Formula Weight 342.29
Percent Purity 98%
Physical Form Fine Crystalline Powder
Chemical Name or Material D(+)-Cellobiose
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.