Learn More
Buerkle™ Disposable Funnel for Powders, LaboPlast™/SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. p-7238925 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Color:
Blue
White
Material:
Bio-PE
Polystyrene
Polystyrene, Detectable
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Unit Size:
Pack of 10
Product Code. 17520846
Brand: Buerkle™ 53786005
Only null left
Add to basket
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
The Disposable Funnel for Powders, LaboPlast™/SteriPlast™ has a short, wide discharge and is suitable for transferring powdered samples and materials, granulates, and suspensions, as well as other liquids.
  • For easy and reliable transferring
  • Wide opening prevents clogging
  • Suitable for use in laboratories and clean rooms or for sampling
  • Clean room manufactured (clean room class 7)
  • Individually packaged and optionally sterilized
  • Complies with EU food requirements and FDA regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (Metric)Top 100 mm
Diameter (Metric) Stem 25 mm
Material Polystyrene
Color White
For Use With (Application) Transferring Powders, Granulates and Suspensions
Sterility Non-sterile
Product Type Filling Funnel (Powders)
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.