Learn More
DR4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 24063-1-AP-20UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16802655
  • 145.00 € / 20µL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
TRAIL-R1 (CD261, DR4) is a type I transmembrane protein, also called TRAIL receptor 1. The ligand for this DR4 death receptor has been identified and termed TRAIL, which is a member of the TNF family. DR4, as many other receptors (Fas, TNFR1, etc.), mediates apoptosis and NF kappaB activation in many cells and tissues. Apoptosis, a programmed cell death, is a operating process in normal cellular differentiation and development of multicellular organisms. Apoptosis is induced by coupled of certain cytokines (TNF family - TNF, Fas ligand) and their death domain containing receptors (TNFR1, Fas receptor).
Especificaciones
Especificaciones
DR4
Polyclonal
Unconjugated
TNFRSF10A
APO2, CD261, Death receptor 4, DR4, TNFRSF10A, TRAIL R1, TRAIL receptor 1, TRAILR 1, TRAILR1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
8797
-20°C
Liquid
Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O00220
TNFRSF10A
DR4 Fusion Protein Ag20927
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado