Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flat Bottom Flask, with standard ground joint
Flat bottom flasks are suitable for pressureless work. Due to the standard ground joint, plungers can be connected to other ground joint components or closed with ground joint plugs.
Marca:  DWK Life Sciences 241716306
603.25 EUR valid until 2025-01-31
Use promo code "23894" to get your promotional price.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11736203
  • 651.00 € / Pack of 10
Estimated Shipment: 08-01-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Flat bottom flasks are a form variant of the round flasks and have a flattened bottom on which they can stand. The standard ground joint allows a precise connection to other ground joint components such as columns, thermometers, drip funnels, ground joint plugs, etc. Because of their shape, standing pistons are only suitable for pressureless work.
  • Tight closure due to standard ground joint
  • Fired-on, highly durable white print
  • Flat base means flasks can be set down without a supporting ring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
166 mm
Borosilicate Glass (3.3)
10/Pk.
NS 29/32
2000 mL
Diluting solutions; Heating; Volume sizes 250 mL (NS 24/29), 500 mL (NS 24/29), 1000 mL (NS 24/29) and 2000 mL (NS 29/32) are not according to DIN ISO
Non-DIN/ISO size
Autoclavable
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato