Learn More
Contec™ EasySat Mop
Shop All Contec Products
Click to view available options
Dimensions:
55 x 46 cm
Unit Size:
Each
Beskrivelse
- Hydrophilic polyester/clean ester, laser cut sealed edge foam material.
- Translucent tank allows user to see solution
- Fully autoclavable for critical arease
- Easy to use
- Compatible with a wide range of solvents
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensions | 55 x 46 cm |
| Product Type | Bucketless Mop |
| Sterility | Non-sterile |
| Autoclavable | Autoclavable |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion