Learn More
Ethanediol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Product Code. 10284430 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
500 mL
2.5 L
25 L
Packaging:
Amber glass bottle
Plastic Coated Glass bottle
Plastic container
Unit Size:
2.5 L
25 L
500mL
Product Code. 10284430
Brand: Fisher Chemical E/0352/PB17
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
C2H6O2, CAS Number-107-21-1, 1,2-ethanediol, ethylene alcohol, ethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, monoethylene glycol, glycol alcohol, glycol, tescol, fridex, 2.5L, 196 deg.C, CHEBI:30742, Colorless, 62.06g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, ethane-1,2-diol, -13 deg.C, 2885
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-21-1
Molecular Formula C2H6O2
Molecular Weight (g/mol) 62.068
MDL Number 2885
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC Name ethane-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Tekniske data
Melting Point -13°C
Color Colorless
pH 5.5 to 7.5
Boiling Point 196°C
Packaging Plastic Coated Glass bottle
Quantity 2.5 L
Vapor Density 2.14
Formula Weight 62.06g/mol
Vapor Pressure 0.12mmHg at 20°C
Physical Form Viscous Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalord
  • Warning
Farekategori
  • Acute toxicity Category 4
  • Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
Faresætning
  • H373-May cause damage to organs.
  • H302-Harmful if swallowed.
Sikkerhedssætning
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.