Learn More
Ethyl 2-amino-4-(4-fluorophenyl)thiophene-3-carboxylate, 96%, Thermo Scientific™
Product Code. 15418555
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 15418555
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33631.03
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35978-33-7
Molecular Formula C13H12FNO2S
Molecular Weight (g/mol) 265.302
MDL Number MFCD00239291
InChI Key CJMZLCRLBNZJQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-4-fluorophenyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-fluoro-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-4-4-fluorophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl2-amino-4-4-fluorophenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-fluophenyl thiophene-3-carboxylate, maybridge1_000485, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-4-4-fluorophenyl-, ethyl ester
PubChem CID 613091
IUPAC Name ethyl 2-amino-4-(4-fluorophenyl)thiophene-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)F)N
Specifikationer
Melting Point 87°C to 94°C
Quantity 1 g
Formula Weight 265.3
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material Ethyl 2-amino-4-(4-fluorophenyl)thiophene-3-carboxylate
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.