Learn More
Fisher BioReagents™ Peptone (Granulated)
Brand:  Fisher BioReagents™ BP9725-2
 View more versions of this product
Product Code. 11395982
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
  • Mixture of peptides and free amino acids from pancreatic hydrolysis of animal tissue
  • pH (at 25°C, 2% Solution): 6.5 to 7.5
  • CAS: 73049-73-7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Granulated Powder
Peptone
Total Nitrogen <10%, Amino Nitrogen <3.5%
2 kg
Molecular genetics
Peptone
Poly Bottle