Learn More
Fisherbrand™ Temperature Probe Accessory for FB705 Sonicator
Product Code. p-4380552 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Product Type:
Temperature Probe
Thermocouple Probe
Unit Size:
Each
Product Code. 12911161
Only null left
Add to basket
Add to basket
For monitoring temperature of sensitive samples
  • For monitoring temperature sensitive samples volumes
  • Can be used to monitor volumes from 100 - 1000mL
  • 6 in. long Temperature monitoring probe (Stainless Steel)
Specifications
Product Type Temperature Probe
Length (English) 6 in.
Length (Metric) 15.24 cm
For Use With (Application) Ideal for monitoring temperature of samples 100mL or larger
For Use With (Equipment) FB 705 Sonic Dismembrator™
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.