Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Graduated Specimen Containers
Product Code. 11984375 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
133 mL
148 mL
237 mL
Capacity (English):
4.5 oz.
5 oz.
8 oz.
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Closure Included:
No
Yes
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 500
Produktkode 11984375
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ideal for specimen collection, transportation and storage
  • Autoclavable
  • Graduated
  • With or without nonautoclavable polyethylene snap lid
Ordreinfo
Note: Sterile containers with lids are individually wrapped, and are sterile inside container. Nonsterile and sterile containers without lids are bulk packed.
Tekniske data
Closure Included No
Graduated Yes
Material Polypropylene
Sterility Non-sterile
Capacity (English) 8 oz.
Capacity (Metric) 237 mL
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.