Learn More
IBA Lifesciences Flow Restrictor
Flow restrictor for 1 ml Strep-Tactin™ TACS Agarose Column
Brand:  IBA Lifesciences 6-6310-999
Product Code. 17297590
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
  • The flow restrictors can be used during sample loading in our Fab-TACS™ technology for cells.
  • They fit on 1 mL Strep-Tactin™ TACS Agarose columns.
Specifications
Specifications
5/Pk.