missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ GALM 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Human overexpression lysate
Marke: Abnova™ H00130589-T01.100uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
293T | |
GALM 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 37.73kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-GALM antibody (Mfr. No. H00130589-B01) by Western Blot. | |
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Western Blot | |
NM_138801.1 | |
pCMV-GALM full-length | |
100 μL | |
Human |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 100UL GALM 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Signalwort
- Warning
Gefahrenkategorie
- Skin sensitiser Category 1
Gefahrenhinweis
- H317-May cause an allergic skin reaction.
Sicherheitshinweis
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P272-Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contains : Mercaptoethanol