Learn More
Macherey-Nagel™ GC Column Phe-Sil Retention Gap
Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Length (Metric):
10 m
25 m
Diameter (Metric) Inner:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Unit Size:
Each
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (Metric) | 0.8 mm |
| Type | GC Column Retention Gap |
| Diameter (Metric) Inner | 0.53 mm |
| For Use With (Application) | Solvents Except Methanol and Water Analysis |
| Temperature Range | 320°C |
| Length (Metric) | 25 m |
| Quantity | 1 Each |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering