Learn More
Gilson™ MICROMAN™ Positive-Displacement Pipets
Ensures accuracy and precision when pipetting problem liquids, and offers full protection against cross contamination. Gilson™ MICROMAN™ Positive-Displacement Pipets are 3 to 4 times better than an air displacement pipet when pipetting viscous or volatile liquids.
245.00 €
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Number of Channels 1
Type Positive Displacement Pipette
For Use With (Application) Pipetting of viscous and dense liquids
View More Specs
Products 6
Product Code Brand Model Compatible Tips Volume (Metric) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Model Compatible Tips Volume (Metric) Price Quantity & Availability  
10585254
View Documents
Gilson™
F148502
M25 C25 3 to 25 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10002082
View Documents
Gilson™
F148501
M10 C10 1 to 10 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10561283
View Documents
Gilson™
F148504
M100 C100 10 to 100 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10410015
View Documents
Gilson™
F148503
M50 C50 20 to 50 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12609581
View Documents
Gilson™
F148505
M250 C250 50 to 250 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10541113
View Documents
Gilson™
F148506
M1000 C1000 100 to 1000 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Description
Description
  • Piston is located inside the tip or capillary preventing pipet contamination
  • Color-coded push-button allows for easy identification of different models
  • Dual function push-button that also ejects capillary pistons
  • Comfortable PVDF handle resistant to aggressive chemicals
  • Accurately measure high vapor pressure liquids without leakage or degradation of the tip
  • M10 and M100 models are fully autoclavable
Specifications
Specifications
Autoclavable
1
Positive Displacement Pipette
Pipetting of viscous and dense liquids