Learn More
Glycerol, ≥99.5%, Molecular biology reagent grade, MP Biomedicals™
Shop All MP Biomedical Products
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 L
Spezifikation
Spezifikation
Density | 1.2613g/cm3 |
Assay Percent Range | ≥99.5% |
Quantity | 1 L |
Formula Weight | 92.09 |
Grade | Molecular Biology Reagent |
Physical Form | Liquid |
Chemical Name or Material | Glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Glycerol, ≥99.5%, Molecular biology reagent grade, MP Biomedicals™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur