Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 Sapphire Spheres, Dia.: 1.25mm
45.21 € - 441.00 €
Specifications
Product Type Sapphire Sphere
Diameter (Metric) 1.25 mm
Grade Grade 25
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
11326019
View Documents
Thermo Scientific™
042066.KN
100 Pieces Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11316019
View Documents
Thermo Scientific™
042066.KM
25 Pieces Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15421767
View Documents
Thermo Scientific™
042066.KJ
5 Pieces Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
Sapphire Sphere
1.25 mm
Grade 25