Learn More
Graphite flake, natural, -325 mesh, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781921
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 g
250 g
1 kg
missing translation for 'unitSize'
1kg
250g
50g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11359278
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 043209.18
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-42-5
Molecular Formula C
Molecular Weight (g/mol) 12.01
MDL Number MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Spezifikation
Density ca. 2g/cm3
Mesh Size -325 Mesh
Assay Percent Range 99.8%, metal basis
Quantity 50 g
Physical Form Flakes
Chemical Name or Material Graphite, Natural