Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES sodium salt, 99+%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free
Product Code. 10328103 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Packaging:
Plastic bottle
Unit Size:
100g
500g
Product Code. 10328103
Brand: Thermo Scientific Chemicals 327261000
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 75277-39-3 | C8H17N2NaO4S | 260.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75277-39-3
Molecular Formula C8H17N2NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 260.28
MDL Number MFCD00036463
InChI Key RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC Name sodium;2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonate
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Specifica
Absorbance (0.1 M in H2O), (0.1 M in H2O) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm
Absorbance Conditions (0.1M in H2O)
Melting Point 248.0°C
Color White
pH 5.0 to 15.0 (1% soln.)
Physical Form Crystalline Powder
Quantity 100 g
Assay Percent Range 99+%
Infrared Spectrum Authentic
Packaging Plastic bottle
Formula Weight 260.27
Percent Purity ≥99%
Grade Molecular Biology
Chemical Name or Material HEPES sodium salt, 99+%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato