Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Reversed Phase HPLC Column, 5 μm, 21.2 mm x 250 mm
Column Format: Preparative Column; Carbon Load: 10%; Pore Size: 120 Å; Column Phase: Reversed Phase
Brand:  Thermo Scientific™ 30105-259270
Product Code. 11563181
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
  • Excellent batch-to-batch reproducibility
  • Spherical particle with narrow particle size distribution
  • Long column lifetime
  • High performance and column efficiency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Preparative Column
250 mm
2 to 8
170 m²/g
C18
10%
Reversed Phase
21.2 mm
5 μm
120 Å
L1
Silica
Reversed Phase