Learn More
Ingenol-3,4,5,20-diacetonide, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
Unit Size:
1mg
5mg
Description
Ingenol-3,4,5,20-diacetonide is a natural compound.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Ingenol-3,4,5,20-diacetonide |
| CAS | 77573-44-5 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C26H36O5 |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | Ingenol 3,4:5,20-bisacetonide |
| SMILES | O=C1[C@@]2(C=C(C)C3OC(C)(C)O4)C34C(OC(C)(C)OC5)C5=C[C@@H]1[C@@H](C6(C)C)[C@@H]6CC2C |
| Molecular Weight (g/mol) | 428.56 |
| Formula Weight | 428.56 |
| Show More |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering