Learn More
Isohexane, contains <5% N-Hexane, for HPLC
Artikelnummer. 10479170
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 L
2.5 L
5 L
Packaging:
Aluminum Can
Plastic-coated Glass Bottle
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 73513-42-5
Molecular Formula C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
MDL Number MFCD00009406
InChI Key AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7892
IUPAC Name 2-methylpentane
SMILES CCCC(C)C
Spezifikation
Melting Point -154°C
Color Colorless
Boiling Point 60°C
Quantity 1 L
Packaging Plastic-coated Glass Bottle
Physical Form Liquid
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Formula Weight 86.18g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isohexane
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
  • Aspiration toxicity Category 1
  • Flammable liquid Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Gefahrenhinweis
  • H304-May be fatal if swallowed and enters airways.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
  • H336-May cause drowsiness or dizziness.
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
Sicherheitshinweis
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /A§
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P331-Do NOT induce vomiting.