Learn More
3M™ Jupiter™ Battery Charger, 10 Station
Product Code. 16170871
Click to view available options
:
Model: CHG-04
Product Code. 16170871
Brand: 3M™ 7100138122
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
3M™ Jupiter™ Battery Charger is a ten station nickel-metal hydride (NiMH) battery charger designed for use with 3M™ Jupiter™ Powered Air Turbo battery packs.
  • Ten station nickel-metal hydride (NiMH) battery charger
  • Charge up to ten batteries simultaneously
  • Designed for use with 3M™ Jupiter™ Powered Air Turbo battery pack
  • CE approved
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Battery Type NiMH
Product Type Batteries and Chargers
For Use With (Equipment) 3M™ Jupiter™ Powered Air Turbo battery packs
Includes 10 Stations
Model CHG-04
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato