Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Reusable Tubes with PTFE-Faced Rubber-Lined Screw Cap
Black phenolic cap with PTFE-faced rubber liner
Brand: DWK Life Sciences 45066A-16125
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Black phenolic cap with PTFE-faced rubber liner
- White marking spot
- Black phenolic cap
Spezifikation
ASTM E982, Type VI, Class B | |
Phenolic | |
125 mm | |
Marking Spot | |
15-415 | |
Screw Cap |
Black | |
16 mL | |
Borosilicate Glass | |
PTFE, Rubber | |
16 mm | |
Reusable Test Tube |
KIM001 Kimble Chase 08 09 Catalog
File size: 57.1 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Reusable Tubes with PTFE-Faced Rubber-Lined Screw Cap > O.D. x L: 16 x 125mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur