Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ AmberScrew Thread Vials without Closures
Click to view available options
Volume (English):
0.5 dr.
1 dr.
1.5 dr.
10 dr.
2 dr.
5 dr.
Closure Size:
13-425
15-425
24-400
8-425
Unit Size:
Pack of 200
Beskrivelse
- Amber vials offer protection against harmful light and UV rays for light sensitive products.
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Amber |
| Diameter (Metric) Outer | 15 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Volume (Metric) | 2 mL |
| Thread Style | Screw |
| Volume (English) | 0.5 dr. |
| Closure Type | Screw Cap |
| Height (Metric) | 28 mm |
| Certifications/Compliance | USP Type I |
| Closure Size | 13-425 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion