Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Extraction Manifold Replacement Components
Product Code. 10714017
Click to view available options
Type:
Glass Funnel (1000 mL)
Glass Funnel (300 mL)
PTFE Gasket
SPE Glassware Set (47 mm)
Support Base
Unit Size:
Each
Pack of 25
Product Code. 10714017
Brand: DWK Life Sciences 9711000047
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
For extraction manifold.
  • For use with Kontes SPE Manifold Sets (971000-1047, -3047, or -6047)
  • Kontes SPE Glassware and Manifolds are specially designed as support systems for 47mm and 90mm dia. solid phase extraction disks to give you the highest possible recoveries of extracted analytes from your drinking water, surface water and waste water samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
For Use With (Equipment) Solid Phase Extraction Manifold
Type SPE Glassware Set (47 mm)
Includes 47 mm Funnel, support base, support screen, PTFE gaskets and clamp
Material Glass
Length (Metric) 47 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato