Learn More
Thermo Scientific Chemicals Krebs-Ringer Solution, HEPES-buffered
Product Code. 15438779
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 mL
1 L
missing translation for 'unitSize'
1 L
500mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15438779
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals J67795.K2
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Standard physiological buffer that is suitable for various calcium imaging experiments. It is also used as a preserving agent.
Standard physiological buffer that is suitable for various calcium imaging experiments. It is also used as a preserving agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Krebs-Ringer Solution
Physical Form Liquid
Quantity 1 L
Packaging Plastic bottle
Solubility Information Not miscible or difficult to mix in water.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato