Learn More
Lab Vision™ Tris-Buffered Saline (25X), Epredia™
Shop All Epredia Products
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125mL
Beskrivning
Storage Conditions: Store at room temperature. Stable for 2 years from date of manufacture. Use diluted solution within one week.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Tris-Buffered Saline (25X) |
| Concentration | 25X |
| For Use With (Application) | Healthcare |
| Quantity | 125 mL |
For in vitro diagnostic use
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering