Learn More
Lead wire, 0.75mm (0.03in) dia, 99.995% (metals basis)
Product Code. p-7059536
Click to view available options
Quantity:
10 m
2 m
Unit Size:
10m
2m
Product Code. 11490091
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044809.G2
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-92-1
Molecular Formula Pb
Molecular Weight (g/mol) 207.20
MDL Number MFCD00134050
InChI Key WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC Name lead
SMILES [Pb]
Specifikationer
Color Gray
Quantity 2 m
Odor Odorless
Weight ≈5g/m
Form Wire
Percent Purity 99.995%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Lead wire, 0.75mm (0.03 in.) dia.
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead wire
Signalord
  • Danger
Riskkategorier
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 1
  • Reproductive toxicity on or via lactation
  • Reproductive toxicity Category 1A
  • Specific target organ toxicity Category 1
Faroangivelser
  • H360FD-May damage fertility. May damage the unborn child.
  • H362-May cause harm to breast-fed children.
  • H372-Causes damage to organs.
  • H410-Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Skyddsangivelse
  • P201-Obtain special instructions before use.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.