Learn More
LRRK2-IN-1, Tocris Bioscience™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
50 mg
Descripción
Potent and selective inhibitor of leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2). Inhibits both G2019S mutant and wild-type LRRK2 kinase activity (IC50 values are 6 and 13 nM respectively). Causes dephosphorylation, ubiquitination and degradation of LRRK2. Inhibits IFN-γ-induced monocyte maturation in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
Quantity | 10 mg |
Formula Weight | 570.09 |
Percent Purity | >98% |
Chemical Name or Material | LRRK2-IN-1 |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-5 of 6
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
LRRK2-IN-1, Tocris Bioscience™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido