Learn More
LW6, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Beschreibung
LW6 (HIF-1α inhibitor) is a novel HIF-1 inhibitor with an IC50 of 4.4 μM. LW6 decreases HIF-1α protein expression without affecting HIF-1β expression.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | LW6 |
| CAS | 934593-90-5 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C26H29NO5 |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | HIF-1α inhibitor LW8 |
| Solubility Information | DMSO : 25 mg/mL (57.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 17.24 mg/mL (39.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OC)C1=CC=C(O)C(NC(COC2=CC=C(C3(C4)CC5CC4CC(C5)C3)C=C2)=O)=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 435.51 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.