Learn More
Applied Biosystems™ M13 Human, Forward Primer, HPLC
M13 Human, Forward Primer, HPLC
Brand:  Applied Biosystems™ A15635
Product Code. 15889866
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
Use our tool to find and order pre-designed primers for PCR and Sanger sequencing. Free of SNPs and dimers, target-specific, and suitable for universal PCR conditions, these primers can be ordered unmodified, M13-tailed, HPLC-purified, or desalted. All primers are checked by mass spectrometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
M13 Human Forward HPLC Primer, 50 nmole, For PCR and Sanger Sequencing
Forward
HPLC
M13 Human Forward HPLC Primer
50 nmol