Learn More
Cytiva MagRack 6
Product Code. 10147534 Shop All Cytiva Products
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
MagRack 6
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10147534
Brand: Cytiva 28948964
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Use for small-scale sample preparation using magnetic beads. Cytiva Life Sciences™ MagRack 6 enables handling of up to six samples in 1.5 ml microcentrifuge tubes.
When tubes are placed in the rack, the magnetic beads are attracted to the magnet within a few seconds. Tubes can be locked in position and the rack inverted, which allows easy removal of waste solutions between steps in the protocol, while the magnetic beads remain in the tube.
The rack consists of anodized aluminum housing with a detachable plastic magnetic bar containing six neodymium magnets.
  • Rapid and simple processing for Mag Sepharose™ purification and enrichment applications
  • No need for centrifugation
  • Vary the amount of beads to meet specific requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
For Use With (Application) For use with products containing magnetic beads
Product Type MagRack 6
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.