Learn More
3M™ Maxim™ RAS Safety Glasses
Product Code. 15760028
Click to view available options
:
Lens Tint: Clear
Product Code. 15760028
Brand: 3M™ 7100010414
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
3M™ Maxim™ RAS Safety Glasses provides excellent protection against scratches in the toughest of environments.
  • Safety spectacles with a super hard eyewear coating that provides excellent protection against scratches in the toughest of environments
  • RAS coating 5 times more scratch resistance than generic hard coats
  • RAS coating fulfils the EN 166 requirements for K marking
  • Spectacles with ventilation channel across the lens to minimize misting
  • Soft, adjustable nose bridge and a soft-touch brow guard
  • Adjustable temple lengths and pantoscopic (angle) adjustments
  • Design provides excellent coverage and good field of vision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lens Coating Scratch-resistant
Lens Tint Clear
Product Type Safety glasses
Frame Color Black
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.