Learn More
Methoxylamine hydrochloride, 98+%
Product Code. 10440364 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 10440364
Brand: Thermo Scientific Acros 210491000
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 593-56-6 | CH5NO·HCl | 83.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 593-56-6
Molecular Formula CH5NO·HCl
Molecular Weight (g/mol) 83.52
MDL Number MFCD00012951
InChI Key XNXVOSBNFZWHBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-methylhydroxylamine hydrochloride, methoxyamine hydrochloride, methoxylamine hydrochloride, methoxyammonium chloride, o-methylhydroxylamine hcl, aminooxy methane hydrochloride, methoxyamine hcl, unii-203546olmf, hydroxylamine, o-methyl-, hydrochloride, o-methylhydroxyamine hydrochloride
PubChem CID 521874
IUPAC Name O-methylhydroxylamine;hydrochloride
SMILES CON.Cl
Spécification
Melting Point 148°C to 153°C
Color White to Yellow
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98+%
Packaging Glass bottle
Linear Formula CH3ONH2·HCl
Quantity 100 g
Beilstein 01, 288
Fieser 01,670
Merck Index 15, 6060
Solubility Information Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight 83.52
Percent Purity 98+%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material Methoxylamine hydrochloride
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methoxylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Mention de danger
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H302-Harmful if swallowed.
Conseils de prudence
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis