Learn More
Methyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate, 96%, Thermo Scientific™
Product Code. 15458455
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
Product Code. 15458455
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33412.03
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 184174-80-9
Molecular Formula C9H11NO2S
Molecular Weight (g/mol) 197.25
MDL Number MFCD00625612
InChI Key XUKGZPUAFGAYHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-amino-4h,5h,6h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, methyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b-thiophene-3-carboxylate, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylicacid, 2-amino-5,6-dihydro-, methyl ester, methyl 2-amino-4,5,6-trihydrocyclopenta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, enamine_005617, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-ca, methyl 2-azanyl-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid, 2-amino-5,6-dihydro-, methyl
PubChem CID 2818378
IUPAC Name methyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(N)SC2=C1CCC2
Especificaciones
Melting Point ∽168°C (decomposition)
Quantity 1 g
Formula Weight 197.26
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material Methyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado