missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies mFreSR™
Click to view available options
Quantity:
10 x 5 mL Tubes
50 mL
Packungsgröße:
50mL
Beschreibung
- mFreSR™ is a serum-free cryopreservation medium designed for the cryopreservation of human embryonic and induced pluripotent stem cells (ES and iPS cells)
- mFreSR™ contains DMSO and is complete and ready-to-use
- Together with mTeSR™1, TeSR™2, or mTeSR™ Plus, mFreSR™ eliminates the use of feeders and serum
- Human ES and iPS cells cryopreserved in mFreSR™ have thawing efficiencies higher than reported conventional thawing methods using serum
Spezifikation
Spezifikation
| Cell Type | Pluripotent Stem Cells |
| For Use With (Application) | Cryopreservation |
| Quantity | 10 x 5 mL Tubes |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur