Learn More
Molybdenum wire, gold plated, 0.025mm (0.001in) dia, 99.95% (metals basis)
Product Code. p-7051178
Click to view available options
Quantity:
10 m
5 m
Unit Size:
10m
5m
Product Code. 11398598
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040671.G5
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Microelectronics, high temperature | CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Microelectronics, high temperature
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7439-98-7
Molecular Formula Mo
Molecular Weight (g/mol) 95.95
MDL Number MFCD00003465
InChI Key ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC Name molybdenum
SMILES [Mo]
Especificaciones
Quantity 5 m
Weight ≈0.005g/m (Mo only), 3 to 5 wt% Au plating
Form Wire
Percent Purity 99.95%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Molybdenum wire, gold plated, 0.025mm (0.001 in.) dia.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado