Learn More
Honeywell™ Mutex E Light Protective Clothing
Product Code. 15693346
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Unit Size:
Each
You may only order up to the available stock. Where an alternative item has been identified it will be shown below
Product Code. 15693346
Brand: Honeywell™ 4500101XL
Only null left
Add to basket
Add to basket
You may only order up to the available stock. Where an alternative item has been identified it will be shown below
Breathable, single-use protective clothing designed to protect against particle contamination and chemical splashes.
  • Antistatic
  • Silicone and latex free
  • Excellent ergonomics and fitting
    • 3-piece hood
    • Special crotch design
    • Outside flap and dual slider sipper
    • Breathability
    • 3-layer polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Product Type Chemical-resistant Coveralls
Size X-Large
Gender Unisex
Material 3-layer Polypropylene
Color White
Protection Class Protection type: 5, 6
Certifications/Compliance (Europe) Ec Category PPE: 3, EC Certificate: 78815277, EC Attestation: 78815277
Thickness 56 gsm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.