Learn More
Thermo Scientific™ MycoSEQ™ Assay Service
Code produit. 18785475 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
:
1 Sample
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18785475
Marque: Thermo Scientific™ A44316
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MycoSEQ Assay Service is a fast and cost-effective way to verify the absence of mycoplasma in cell lines.
  • A fast and cost-effective way to verify the absence of mycoplasma in your cell lines
  • This service leverages the MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit (4460623), a real-time PCR assay designed and validated to meet the requirements of European Pharmacopeia Chapter 2.6.7
  • The primers were designed using a proprietary bioinformatics pipeline to detect >90 mycoplasma species with high specificity and no cross-reactivity to closely related bacterial species
The MycoSeq Assay Service offers:
  • Fast data delivery – turnaround time of four weeks or less
  • Convenient sample prep – just send a frozen cell pellet
  • High sensitivity – demonstrated by internal and external validations to detect 10 cfu/mL
  • High specificity – includes proprietary Discriminatory Positive Control to differentiate true positive from any potential cross-contamination positives
  • Exceptional support – a dedicated project manager for frequent project communication
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantity 1 sample
Duration 3 Weeks
Product Type Assay Service
Product Line Applied Biosystems, QuantStudio
Field Research Use Only
Target Audience Cell Line Developers
Species All
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis