Learn More
N,N-Dimethylformamide, purum, Honeywell™
Product Code. 15675390 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
2.5 L
Unit Size:
2.5 L
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15675390
Marke: Honeywell Research Chemicals 402552.5L
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Specifications
CAS 68-12-2
Density 0.944g/mL
Quantity 2.5 L
Explosion Limit 0.152
Flash Point 58°C (136.4°F)
Ignition Point 833°F
Molecular Formula C3H7NO
Linear Formula HCON(CH3)2
MDL Number MFCD00003284
Vapor Pressure 2.7 mmHg (20°C)
UN Number UN2265
Beilstein 605365
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
IUPAC Name N,N-dimethylformamide
Molecular Weight (g/mol) 73.10
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Formula Weight 73.09g/mol
Percent Purity ≥98% (GC)
Grade purum
Chemical Name or Material N,N-Dimethylformamide