Learn More
N6-(4-Hydroxybenzyl)adenosine, MedChemExpress
Código de producto. p-200100294
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100mg
10mg
50mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16497628
Marca: Medchem Express HY18775
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress N6-(4-Hydroxybenzyl)adenosine is a inhibitor of platelet aggregation induced in vitro by collagen and their activity range was demonstrated (IC50: 6.77-141 μM).
N6-(4-Hydroxybenzyl)adenosine is a inhibitor of platelet aggregation induced in vitro by collagen and their activity range was demonstrated (IC50: 6.77-141 μM).
Especificaciones
Chemical Name or Material N6-(4-Hydroxybenzyl)adenosine
CAS 110505-75-4
Color Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C17H19N5O5
Quantity 10 mg
Synonym Para-topolin riboside
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (267.84 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCC4=CC=C(O)C=C4)O1)O)O
Molecular Weight (g/mol) 373.36
Formula Weight 373.36
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado