Learn More
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, CoraLite Plus 750, Chromotek
Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody
90.00 € - 317.00 €
Spécification
Antigen | Nano-Secondary™ |
---|---|
Conjugate | CoraLite Plus 750 |
Form | Liquid |
Host Species | Alpaca |
Target Species | Human |
Code produit | Marque | Quantity | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantity | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18099815
|
Chromotek
shuGCL750-2-10 |
10 μL |
90.00 €
10µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
18015125
|
Chromotek
shuGCL750-2-100 |
100 μL |
317.00 €
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Description
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG, recombinant VHH, is a human IgG-specific (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) antibody. This secondary antibody product consists of a Nanobody that binds to the Fc-domain of human IgG with high affinity and specificity.
Spécification
Nano-Secondary™ | |
Liquid | |
Human | |
Secondary |
CoraLite Plus 750 | |
Alpaca | |
IgG |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, CoraLite Plus 750, Chromotek