Learn More
Whirl-Pak™ Standard Sample Bags
GREENER_CHOICE
Product Code. 11785714 Shop All Whirl-Pak Products
Click to view available options
Dimensions (L x W):
12.5 x 6.5 cm
12.5 x 7.5 cm
18 x 9.5 cm
18.5 x 7.5 cm
18.5 x 7.5cm
19 x 13 cm
23 x 11.5 cm
23 x 11.5cm
23 x 15 cm
23 x 15cm
30 x 19cm
30.5 x 12.5 cm
38 x 12.5 cm
38 x 15 cm
38 x 19 cm
Thickness (English):
2.25 mil
2.5 mil
3 mil
4 mil
Capacity (English):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
7 oz.
13 oz.
18 oz.
24 oz.
27 oz.
36 oz.
42 oz.
55 oz.
69 oz.
Product Type:
Sample Bag
Sample Bag with Labeling Area
Förpackningsstorlek:
Pack of 10000
Pack of 500
Produktkod. 11785714
Brand: Whirl-Pak™ B00736WA
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Features puncture proof tabs for protection from damage due to wire-end protrusion. Easy-to-close bags are ideal for sampling and product analysis. Available in plain or write-on styles.
  • Transparent polyethylene bags
  • Whirling or folding thebag over three times and securing with the closure tabs creates a leak-proof sampling container
  • Gas sterilized, with documentation available
  • Pull tabs help prevent contamination from finger contact when opening
  • Write-on bags have area that accepts ballpoint pen or pencil
  • Bags can be frozen to any temperature; including liquid nitrogen--careful handling required after freezing
  • Thickness, 2.25 to 4 mil
  • RNase, DNase, pryogen and BPH free
  • Comply with regulatory and industrial requirements of EPA, FDA, HACCP and USDA
  • Bags should not be used at temperatures above 180°F (82°C)
Specifikationer
Description Plain Style
Autoclavable Not Autoclavable
Capacity (English) 18 oz.
Capacity (Metric) 532 mL
Closure Type Closing Tab
Color Clear
Disposable Single-use
Material Polyethylene
Sterility Sterile
Thickness (Metric) 0.064 mm
Latex Free Yes
No. per Pack 500/Pk.
Outer Packaging Cardboard
Protective Inner Packaging Plastic
Quantity 500/Pk.
Sterilization Method Ethylene Oxide Gas
Temperature Range (English) -320°F to +180°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +82°C
Thickness (English) 2.5 mil
Dimensions (L x W) 23 x 11.5 cm
Length (English) 9 in.
Length (Metric) 23 cm
Width (English) 4.25 in.
Width (Metric) 11.5 cm
Product Type Sample Bag
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.