Learn More
Thermo Scientific™ National Inserts for 15 x 45mm 4mL Vials
Product Code. p-4526321
Click to view available options
Volume (Metric):
350 μL
500 μL
1 mL
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10373065
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ C4015641
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Thermo Scientific™ National Vial Inserts offer a variety of options incuding glass conical, Polyspring and pulled point.
Thermo Scientific™ National Vial Inserts offer a variety of options incuding glass conical, Polyspring and pulled point.
  • Have a nominal O.D. of 6 or 8mm to fit 15 × 45 4mL vials
  • Deactivated inserts are NSC Silanized
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description C4015-641
Material Glass
Volume (Metric) 500 μL
Style Polyspring
Base Style Conical
Product Line National
Type Insert
For Use With (Equipment) 15 x 45 mm 4mL Vials
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato