Learn More
Saint Gobain Life Sciences Natural Rubber Stoppers
Made from elastic natural rubber, these stoppers are flexible and provide a complete seal and good adhesion. Saint Gobain Life Sciences Performance Plastics™ Natural Rubber Stoppers withstand chemical agents in normal laboratory use. Ideal for use with pipets, vials, bottles, flasks or balloons.
Brand:  Saint Gobain Life Sciences 203018-50
 View more versions of this product
Product Code. 10748135
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products »
Description
Description
  • Temperature resistance from -35 to +70°C (120°C in humid conditions)
  • DIN Standard 18271
  • Gray-blue color
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
20mm
Blue
18 mm
Stopper
50/Pk.
15 mm
Natural Rubber
18D