Learn More
Nickel Copper foil, alloy 400, 1.6mm (0.062 in.) thick, Thermo Scientific™
Product Code. p-7059742
Click to view available options
Quantity:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 15416845
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045231.GT
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Nickel Copper foil, Alloy 400
Name Note 1.6mm (0.062 in.) thick
Avg. Mol. Wt. or Mol. Wt. Range Ni:Cu; 67:33 wt%
Quantity 150 x 150 mm
Form Foil
MDL Number MFCD00801098
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.