Learn More
Nickel(II) Nitrate Hexahydrate, purum p.a, ≥97.0% (KT), Honeywell™
Product Code. 15616890 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Packaging:
Poly bottle
Unit Size:
1kg
250g
Product Code. 15616890
Brand: Honeywell Research Chemicals 722531KG
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Purum p.a., crystallized,≥97.0%
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13478-00-7
Molecular Formula H12N2NiO12
Molecular Weight (g/mol) 290.79
MDL Number MFCD00149805
InChI Key AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
PubChem CID 61630
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Melting Point 56.7°C
Color Blue Green
pH 4.0 (at 20°C)
Physical Form Solid
Quantity 1 kg
Linear Formula Ni(NO3)2 · 6H2O
UN Number UN2725
Solubility Information 2.385g/L at 20°C
IUPAC Name nickel(2+);dinitrate;hexahydrate
Formula Weight 290.79g/mol
Percent Purity ≥97.0% (KT)
Packaging Poly bottle
Density 2.05g/mL at 25°C
Chemical Name or Material Nickel(II) nitrate hexahydrate
Show More Show Less
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado