Learn More
NSC16168, MedChemExpress
MedChemExpress NSC16168 is a specific inhibitor of ERCC1-XPF, with an IC50 value of 0.42 μM. NSC16168 inhibits DNA repair and potentiates CDDP efficacy in cancer.
Brand:  Medchem Express HY-100690
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 16454416
  • POA / 100mg
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
NSC16168 is a specific inhibitor of ERCC1-XPF, with an IC50 value of 0.42 μM. NSC16168 inhibits DNA repair and potentiates CDDP efficacy in cancer.
Especificaciones
Especificaciones
NSC16168
Light Nude
C17H15NO9S3
DMSO : 31.25 mg/mL (66.00 mM; Need ultrasonic)
473.5
98.0%
Powder
6837-93-0
Research
100 mg
NC1=C2C(C=C(S(=O)(O)=O)C=C2OS(C3=CC=C(C)C=C3)(=O)=O)=CC(S(O)(=O)=O)=C1
473.5
Research
Cancer-programmed cell death
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
Research purposes only