Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ C18 PPN EC Reversed Phase HPLC Column, 5 μm, 4.6 mm x 150 mm
Product Code. 10640912 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Length (Metric):
150 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 10640912
Brand: Macherey-Nagel™ 720730.46
Only null left
Add to basket
Add to basket
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 11%; Pore Size: 120 Å; Column Phase: Reversed Phase
Specifica
Column Format Analytical Column
Diameter (Metric) 4.6 mm
Length (Metric) 150 mm
Max. Pressure 5800 psi (400 bar)
Particle Size 5 μm
pH 2 to 8
Pore Size 120 Å
Surface Area 200 m²/g
Temperature 60°C
USP Type L1
Stationary Phase C18
Packing Material Silica
Carbon Load 11%
Column Type Reversed Phase
Endcapped Yes
Phase Reversed Phase
Material PPN
Type EC Separative Column
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato