Learn More
Brady™ Nylon Scissor Lock with Cable
Brand:  Brady™ 236922
Product Code. 11741995
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products »
Explore more special offers
Specifications
Yellow
Scissor-Lok with 3.04 m Cable
115.00 x 16.00 mm
16 mm
1 Ea.
Glass-filled Nylon
7 mm
Cable
16 mm
115 mm